Merck
CLS3414
Corning® Transwell® 6 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane sterile, pack of 6, case of 24
Synonym(e):
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.15
Materialien:
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Porengröße:
3.0 μm
Sterilität:
sterile
Bindungsart:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Produktbezeichnung
Corning® Transwell® Polycarbonatmembran-Zellkultureinsätze, 24 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
Materialien
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 24
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 3414
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Einsatzarbeitsvolumen
1.5 mL
Membrandurchm.
24 mm
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.67 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
2.6 mL
Farbe
translucent
Porengröße
3.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, leicht zu verwendende, durchlässige Vorrichtungen für die Untersuchung von adhärenten und nicht adhärenten Zelllinien. Sie sind mit einer 10 μm dünnen transparenten Polycarbonatmembran ausgestattet, die mit verschiedenen Porengrößen erhältlich ist. Transwell-Einsätze werden für eine optimale Zelladhäsion vorbehandelt. Für die Zellsichtbarkeit müssen die Zellen gefärbt werden. Die PC-Membran ist mit den meisten organischen Fixierungsmitteln und Farbstoffen verträglich.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)