Fortfahren mit
CLS3450
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear, sterile, pack of 6, case of 24
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
24 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.15
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
Pore size:
0.4 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Transwell®-Zellkultureinsätze mit Polyestermembran, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
case of 24, pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 3450
insert working volume
1.5 mL
membrane diam.
24 mm
membrane thickness
10 μm
size
6 wells
surface area
4.67 cm2 , cell growth area
well working volume
2.6 mL
color
clear
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • 10μm dicke transparente Polyestermembran
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Verpackung: 6 Einsätze in einer 6-Well-Platte, 4 Platten pro Karton
  • Ausgezeichnete Erkennbarkeit bei Phasenkontrastmikroskopie
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, einfach zu verwendende, permeable Trägervorrichtungen für die Analyse von verankerungsabhängigen und verankerungsunabhängigen Zelllinien. Sie weisen eine 10 mm dünne, mikroskopisch transparente Polyestermembran auf, die für optimale Zelladhäsion und optimales Wachstum einer Gewebekulturbehandlung unterzogen wird.
Bietet unter einem Phasenkontrastmikroskop eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Zellen und ermöglicht die Beurteilung der Lebensfähigkeit der Zellen und der Monolayer-Bildung.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3452CLS3460CLS3470
description
24 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
description
24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
description
12 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
description
6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
pore size
0.4 μm
pore size
3.0 μm
pore size
0.4 μm
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
manufacturer/tradename
Corning 3450
manufacturer/tradename
Corning 3452
manufacturer/tradename
Corning 3460
manufacturer/tradename
Corning 3470
material
clear polystyrene plate, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear , round wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
feature
skirt, lid
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)