Merck
PICM03050
Millipore
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 13 mm, size 6 wells, sterile
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Millicell-Zellkultureinsatz, 30 mm, hydrophiles PTFE, 0,4 µm, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Höhe
13 mm
Durchmesser
30 mm
Filtrationsfläche
4.2 cm2
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.2 cm2
Arbeitsvolumen
1.5 mL
Farbe
transparent membrane, when wetted
Matrix
Biopore
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
low binding surface
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: 6-Well-Platte, 0,4μm Porengröße
Mit Millicell® Einsätzen haben adhärente Zellen und Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Darüber hinaus ermöglichen Millicell® Einsätze die Untersuchung beider Seiten des Zell-Monolayers.
Stehende Millicell® Einsätze:
- Fördern das Wachstum und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für Zellstudien
Membrantyp:
Biopore-Membran (hydrophiles PTFE)
- Für niedrige Proteinbindung, zur Beobachtung lebender Zellen und für Anwendungen im Bereich der Immunfluoreszenz
Anwendungen
Zellanlagerung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Hydrophiler PTFE-Zellkultureinsatz mit einer Porengröße von 0,4 µm, der in einer 6-Well-Platte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Fluoreszenz und geringe Proteinbindung verwendet wird.
Verpackung
Einzeln in Blistern verpackt
Rechtliche Hinweise
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synapse elimination in olivo-cerebellar explants occurs during a critical period and leaves an indelible trace in Purkinje cells.
Letellier, Mathieu, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106, 14102-14107 (2009)
CB1 receptors and post-ischemic brain damage: Studies on the toxic and neuroprotective effects of cannabinoids in rat organotypic hippocampal slices.
Landucci, Elisa, et al.
Neuropharmacology, 60, 674-682 (2011)
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)
Daniela Buonvicino et al.
British journal of pharmacology, 177(14), 3342-3356 (2020-03-22)
Drugs able to counteract progressive multiple sclerosis (MS) represent a largely unmet therapeutic need. Even though the pathogenesis of disease evolution is still obscure, accumulating evidence indicates that mitochondrial dysfunction plays a causative role in neurodegeneration and axonopathy in progressive
Viktoria Melcher et al.
Acta neuropathologica, 139(5), 913-936 (2019-12-19)
Atypical teratoid/rhabdoid tumors (ATRT) are known for their heterogeneity concerning pathophysiology and outcome. However, predictive factors within distinct subgroups still need to be uncovered. Using multiplex immunofluorescent staining and single-cell RNA sequencing we unraveled distinct compositions of the immunological tumor
Protokolle
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Questions
  1. What is the height from the plate to the bottom of the insert (height of the feet) for the product KD PICM03050?
    1 answer
    1. The Millicell Cell Culture Insert, 30 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm has the following specifications:
      Height (including feet):
      •12 mm: 1.0 cm
      •30 mm: 1.3 cm
      Height of Feet:
      •12 mm: 1–2 mm
      •30 mm: 1–2 mm