Merck
CLS3412
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 6, case of 24
Synonym(e):
Zellkultureinsätze
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Produktbezeichnung
Corning® Transwell® Polycarbonatmembran-Zellkultureinsätze, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
Materialien
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 24
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 3412
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Einsatzarbeitsvolumen
1.5 mL
Membrandurchm.
24 mm
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.67 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
2.6 mL
Farbe
translucent
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • 10 μm dicke transparente Polycarbonatmembran
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Verpackt als 6 Einsätze in einer 6-Well-Mikrotiterplatte, 4 Platten je Kiste
  • Für die Zellsichtbarkeit muss die Membran gefärbt werden
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, leicht zu verwendende, durchlässige Vorrichtungen für die Untersuchung von adhärenten und nicht adhärenten Zelllinien. Sie sind mit einer 10 μm dünnen transparenten Polycarbonatmembran ausgestattet, die mit verschiedenen Porengrößen erhältlich ist. Transwell-Einsätze werden für eine optimale Zelladhäsion vorbehandelt. Für die Zellsichtbarkeit müssen die Zellen gefärbt werden. Die PC-Membran ist mit den meisten organischen Fixierungsmitteln und Farbstoffen verträglich.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert D Chavez et al.
Biotechnology progress, 36(1), e2897-e2897 (2019-08-29)
Reduced transforming growth factor beta (TGF-β) signaling is associated with osteoarthritis (OA). TGF-β is thought to act as a chondroprotective agent and provide anabolic cues to cartilage, thus acting as an OA suppressor in young, healthy cartilage. A potential approach