This product is soluble in water. No additional calcium is required. For specific applications it may also be prepared in typical sodium or potassium phosphate buffer solutions.
Wichtige Dokumente
10069
α-Amylase aus Bacillus sp.
powder, yellow-brown, ~380 U/mg
Größe auswählen
€ 71,10
Größe auswählen
About This Item
€ 71,10
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Bacillus sp.
Form
powder
Spezifische Aktivität
~380 U/mg
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
yellow-brown
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
- as a dispersal enzyme to test degradation of S. aureus biofilms[2],
- in the enzymatic hydrolysis of tapioca starch[3]
- in the enzymolysis of plant-based native and the amorphous granular starches[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
In which solution I should to dissolve the alfa amylase? should had ca+2? (for starch degradation)