Unfortunately, this product does not have a UniProt number.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 341,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
~50 U/mg
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
specific activity
~50 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
yellow-brown
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch hydrolysis research. For more information see the article in biofiles.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Maltose pro Minute bei pH 6.9 und 25°C freisetzt (Stärke nach nach Zulkowsky, Katalog Nr. 85642, als Substrat)
Applications in (selective) hydrolysis/condensations of glycosidic bonds.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ~50 U/mg | specific activity ≥1,500 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥400 units/mg protein (Lowry) | specific activity 300-1,500 units/mg protein |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color yellow-brown | color - | color - | color - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase aus Bacillus sp.
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Welche Uniprot Nummer hat dieses Protein?