Merck
917605
Sigma-Aldrich
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Größe auswählen
100 MG
€ 239,00
€ 239,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 239,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
€ 239,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(CC(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2)O.Cl
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12;/h1-4,12,14H,5-9H2,(H,15,16);1H
InChIKey
FNOBOFAOAPCDCL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(4-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Rechtliche Hinweise
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)