Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18ClNO2
Molekulargewicht:
255.74
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥95%
Form:
powder and chunks
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
form
powder and chunks
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=C(C2CCNCC2)C=CC=C1)O.Cl
Application
2-(2-(Biperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Other Notes
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?