128775
4-Hydroxypiperidin
98%
Synonym(e):
4-Piperidinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
108-114 °C/10 mmHg (lit.)
SMILES String
OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7H,1-4H2
InChIKey
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable