Wichtige Dokumente
917095
4-(Piperidin-4-yl)benzoic acid hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C(C=C1)=CC=C1C2CCNCC2)O.Cl
InChI
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-4,10,13H,5-8H2,(H,14,15);1H
InChIKey
VVWYZHFWAUQTKI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)