Merck
916625
tert-Butyl 4-(3-(2-aminoethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.43
UNSPSC Code:
12352116
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
Boc, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CC1)CCC1C2=CC(CCN)=CC=C2)OC(C)(C)C
Application
tert-Butyl 4-(3-(2-aminoethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)