Direkt zum Inhalt
916633
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
≥95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.21
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
207-212 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC1=CC=CC(C2CCNCC2)=C1.Cl.Cl
Application
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)