Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H27NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.41
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
functional group
Boc, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CC1)CCC1C2=C(CCO)C=CC=C2)OC(C)(C)C
Application
tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Other Notes
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?