Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,40 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-986-0
Beilstein/REAXYS Number:
107697
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
InChI key
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Direct amidation of azoles with formamides via metal-free C-H activation in the presence of tert-butyl perbenzoate
- Vilsmeier-type reactions of pyrazoles with amides in the presence of phosphorous oxychloride
- CO-free aminocarbonylation of N-substituted formamides with aryl iodides/bromides catalyzed by palladium acetate and Xantphos for synthesis of arylamides
- Synthesis of alternating copolymers for organic photovoltaic applications
- One-pot double functionalization of π-deficient heterocyclic lithium reagents
- Synthesis of thermally stable piezofluorochromic aggregation-induced emission compounds
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?