Merck
471283
Sigma-Aldrich
Triethylamin
≥99.5%
Synonym(e):
N,N-Diethylethanamin
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
Beilstein:
605283
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
51.75 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
593 °F
Expl.-Gr.
8 %
Verunreinigungen
≤0.1% (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
pH-Wert
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 112 g/L at 20 °C
Dichte
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethylamin (TEA, Et3N) ist ein aliphatisches Amin. Seine Zugabe zu den Matrizen bei der matrix-assistierten Laser-Desorption/-Ionisierung (MALDI) erzeugt transparente flüssige Matrizen mit optimierter Fähigkeit zur räumlichen Auflösung während der bildgebenden MALDI-Massenspektrometrie (MS). Es wurde ein Headspace-Gaschromatographieverfahren (GC) für die Bestimmung von Triethylamin in pharmazeutischen Wirkstoffen beschrieben. Der Viskositätseffizient von Triethylamindampf wurde über einen bestimmten Dichte- und Temperaturbereich gemessen.
Anwendung
Triethylamin wird während der Synthese von Folgendem verwendet:
  • 5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-deoxyuridin
  • 3′-(2-cyanoethyl)diisopropylphosphoramidit-5′-dimethoxytrityl-5-(fur-2-yl)-2′-desoxyuridin
  • Polyethylenimin600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD)
Es kann als homogener Katalysator für die Zubereitung von Glyceroldicarbonat über eine Umesterungsreaktion zwischen Glycerin und Dimethylcarbonat (DMC) verwendet werden.
Verpackung
18 l in Spundfässern aus Stahl; 100 ml, 500 ml, 2 l, 6 x 500 ml, 4 l in Glasflaschen; 200 l in Kilo-Lab® Stahlzylindern
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Nicholas J Greco et al.
Nature protocols, 2(2), 305-316 (2007-04-05)
We describe procedures for the synthesis of a fluorescent pyrimidine analog and its site-specific incorporation into a DNA oligomer. The 5'-protected and 3'-activated nucleoside 4 is synthesized in three steps with an overall yield of 40%. Site-specific incorporation into a
Synthesis of glycerol 1,2-carbonate by transesterification of glycerol with dimethyl carbonate using triethylamine as a facile separable homogeneous catalyst.
Ochoa-Gomez JR, et al.
Green Chemistry, 14(12), 3368-3376 (2012)
GC quantification of cyclopropylamine, diethylamine and triethylamine in active pharmaceutical ingredients.
Raghuram P, et al.
Chromatographia, 71(9-10), 963-966 (2010)
Transparent triethylamine-containing MALDI matrices.
Rubakhin SS and Sweedler JV.
Israel J. Chem., 47(2), 185-193 (2007)
The viscosity of triethylamine vapor at low densities and in the saturated vapor phase.
Teske V, et al.
Fluid Phase Equilibria, 293(2), 190-195 (2010)