Fortfahren mit
RDD008
Trizma® Base
≥99.9%, powder, anhydrous, Redi-Dri
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trizma® Base, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.9%
grade
anhydrous
Quality Segment
description
aminopeptidase substrate
product line
Redi-Dri
assay
≥99.9%
form
powder
quality
free-flowing
does not contain
Carbon Fiber
impurities
≤0.2% Water (Karl Fischer)
color
white
pH
10.5-12, 7-9
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble (Water < 0.2%)
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
λ
(A290 UV absorbance < 0.05), in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Bei Tris handelt es sich um einen etablierten basimetrischen Standard und Puffer, der in der Biochemie und Molekularbiologie eingesetzt wird. Er kann einzeln als Puffer oder als Komponente von Mischpufferformulierungen wie Tris-EDTA(TE)-Puffer, Tris-Acetat-EDTA(TAE)-Puffer, Tris-Borate-EDTA(TBE)-Puffer usw. eingesetzt werden. Er ist rein, weitgehend stabil, verhältnismäßig nicht hygroskopisch und weist ein hohes Äquivalentgewicht auf.
Application
Tris-Base wird wie folgt verwendet:
  • Zur Herstellung von Tris-HCl, das als Komponente von Lysepuffer für die Proteincharakterisierung eingesetzt wird
  • Zur Herstellung von Tris-gepuffertem Kochsalzlösung-Tween-20(TBST)-Puffer für Western Blot
  • Zur Herstellung von TBS (Tris-gepufferte Kochsalzlösung), die in der Dialyse zur Neutralisation eines Proteins eingesetzt wird
  • Als Komponente von Kernextraktionspuffer
Other Notes
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93350T1503T6791
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.9%
assay
99.7% (T)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
form
powder
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
solubility
water: soluble (Water < 0.2%)
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
solubility
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C, ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C, water: soluble (678 g/l at 20 °C)
solubility
H2O: 1 M, colorless, water: 678 g/L at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Base
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)