Wichtige Dokumente
224375
Butylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
Butylchloromagnesium, n-Butylmagnesium chloride
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
Dichte
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)