Wichtige Dokumente
H8502
Dopamin -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder, neurotransmitter
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-ethylamin -hydrochlorid, 3,4-Dihydroxyphenethylamin -hydrochlorid, 3-Hydroxy-tyramin -hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzoldiol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Dopamin -hydrochlorid,
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
light tan
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: 20 mg/mL
H2O: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChIKey
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zur Untersuchung der Dopamin-vermittelten transienten Modulation der physiologischen Reaktionen in der Weißfußgarnele, Litopenaeus vannamei.
- Zur Untersuchung der Dopamin-vermittelten Veränderungen der Empfindlichkeit der Immunität gegenüber Lactococcus garvieae in Rosenberggarnelen, Macrobrachium rosenbergii.
- Zur Untersuchung der molekularen Verbindung zwischen Dopamin-induziertem oxidativem Stress und mHtt-Toxizität (mutiertes Huntingtin) in Bezug auf die Aktivierung des Autophagie-Signalwegs in einem ‘In-vitro’-Modell der parkinsonschen Huntington-Krankheit.
- Als Substrat der Prophenoloxidase(PPO)-Kaskadenreaktion im antimikrobiellen Test, der auf Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) in der Biofilmphase abzielt.
- Exogene Zugabe zum Kulturmedium, um seine Wirkung auf weibliche Würmer von H. contortus zu untersuchen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience