Fortfahren mit
T6687
Tris Base
99-101% dry basis, crystalline, meets USP testing specifications
Synonym(e):
Tris
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 838,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.620,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.810,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
EC Number:
201-064-4
MDL number:
€ 59,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tromethamin, meets USP testing specifications
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
assay
99-101% dry basis
form
crystalline
pH
10.0-11.5 (5%)
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation and Characterization of a Rifampicin Coamorphous Material with Tromethamine Coformer: An Experimental-Theoretical Study.: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Herstellung und Charakterisierung eines ko-amorphen Materials von Rifampicin mit Tromethamin und zeigt sein Potenzial für eine Verbesserung der Löslichkeit und Stabilität von Arzneimitteln (Queiroz et al., 2024).
  • REKOVER study protocol: a prospective patient treatment registry of tramadol and dexKetoprofen trometamol oral fixed-dose combination (SKUDEXA) in moderate to severe acute pain in real-world setting in Asia.: Diese Studie beinhaltet den Einsatz von Dexketoprofen-Trometamol in einer festgelegten Kombinationsdosis mit Tramadol zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer akuter Schmerzen und liefert den Nachweis der Wirksamkeit in der klinischen Praxis (Ho et al., 2024).
Other Notes
Die Trizma-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener Trizma-Produkte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR13471698002137263
Tromethamin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1698002
Tromethamin
Tromethamin EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137263
Tromethamin
description
meets USP testing specifications
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
EMPROVE® EVOLVE
assay
99-101% dry basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
400
form
crystalline
form
-
form
-
form
powder
pH
10.0-11.5 (5%)
pH
-
pH
-
pH
-
agency
meets USP testing specifications
agency
traceable to Ph. Eur. T2550000, traceable to USP 1698002
agency
USP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tromethamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. This product says that it meets USP testing specifications. USP says to use ACS grade tromethamine. Is this product considered ACS grade?
    1 answer
    1. This is not an ACS grade Tris Base product. Please see the link below for a ACS grade Tris Base product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/252859
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf