Fortfahren mit
1.08386
Tris(hydroxymethyl)aminomethan
(Trometamol), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, USP
Synonym(e):
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
EC Index Number:
201-064-4
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JPC, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
application(s)
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
no temp limit
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Trometamol) ist eine häufig verwendete Pufferkomponente für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatografieverfahren oder für die endgültige Flüssigkeitsformulierung.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.083072528591.08382
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
solid
application(s)
ophthalmics
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
application(s)
-
agency
BP, JPC, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPC, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxymethyl)aminomethan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108386000304027269296186
108386401004054839464140
108386402504054839464157
108386040304054839472305
108386950004027269399917
108386902504022536103853
108386999904022536512785
108386901304027269174378
108386933604027269077006
108386100004022536103846
108386500004022536775487
108386410004054839477133
108386301004054839464133
108386902704022536950518