Merck
SCM300
Sigma-Aldrich
3dGRO® Organoid-Dissoziationsreagens
Chemically defined enzyme-free organoid dissociation solution.
Synonym(e):
Organoid passaging reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Allgemeine Beschreibung
Organoide sind in vitro gewonnene 3D-Zellaggregate aus Primärgewebe oder Stammzellen, die zu Selbsterneuerung und Selbstorganisation fähig sind und eine Organfunktionalität aufweisen. Organoide adressieren die Einschränkungen von existierenden 2D-Modellsystem, indem sie Folgendes bereitstellen:
Ähnliche Zusammensetzung und Architektur wie Primärgewebe: Organoide beherbergen kleine Populationen selbsterneuernder Stammzellen (z. B. Darmkryptenstammzellen), die zu Zellen aller wichtigen Zelllinien differenzieren können, mit ähnlicher Häufigkeit, wie unter physiologischen Bedingungen.
Relevante Modelle von In-vivo-Bedingungen: Organoide sind biologisch relevanter für alle Modellsysteme und dazu in der Lage, Nischenbestandteile und Genexpression zu manipulieren.
Stabiles System für eine verlängerte Kultivierung: Organoide können als Biobanken kryokonserviert und unendlich expandiert werden, indem die Selbsterneuerungs- und Differenzierungsfähigkeit der Stammzellenpopulationen genutzt wird.
Das 3dGRO Organoid-Dissoziationsreagens ist eine proprietäre chemisch definierte enzymfreie Dissoziationslösung, die zum Passagieren von mehreren Organoidzelltypen (z. B. Mausdarmorganoide, humane Darm- und Lungenorganoide) eingesetzt wird. Aufgrund seiner chemisch definierten Natur erzeugt das Reagens konstante Organoid-Passagierungsergebnisse. 3dGRO Organoid-Dissoziationsreagens kann in Kombination mit dem 3dGRO R-Spondin-1 konditionierten Medienzusatz (SCM104) verwendet werden, um primäre Darmorganoide aus Mäusen zu isolieren und passagieren, oder in Kombination mit dem 3dGRO Expansionsmedium für humane iPSC aus Darmorganoiden (SCM304), um humane iPSC aus Darmorganoiden (SCM300) zu expandieren.
Anwendung
Chemisch definierte enzymfreie Organoid-Dissoziationslösung.
Forschungskategorie
Zellkultur
Stammzellenforschung
Qualität
Aussehen: Klar, flüssig
Osmolalität: 340–370 mOsm
Sterilitätsgeprüft: Kein Wachstum/entspricht
Endotoxin: < 2 EU/ml
pH-Wert: 7,2–7,4
Lagerung und Haltbarkeit
Lagern Sie das 3dGRO Organoid-Dissoziationsreagens bei Raumtemperatur. Vor dem Gebrauch in kleinere Arbeitsaliquote aliquotieren, um Reagenskontaminationsprobleme zu vermeiden.
Rechtliche Hinweise
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
Wie werden Organoide gefärbt? Ein vollständiges Schritt-für-Schritt-Protokoll für die immunfluoreszente (IF) und immunzytochemische (ICC) Färbung von Organoidkulturen mit Antikörpern
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies