Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.590,00 |
Über diesen Artikel
€ 2.590,00
biological source
human colon
description
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
male
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Wir haben nun eine umfassende Biobank mit hochgradig charakterisierten, aus Gewebe gewonnenen humanen gastrointestinalen Organoiden aus gesunden und erkrankten Patienten im Angebot. Die Darmorganoid-Biobank enthält mehr als 50 hochgradig charakterisierte Darmorganoide aus sowohl gesunden als auch erkrankten Patienten, die aus mehreren Regionen des Verdauungssystems, einschließlich dem Dünndarm (Duodenum, Ileum), Magen, Rektum und Darm, entnommen wurden.
Zelllinieneigenschaften
- Geschlecht: Männlich
- Alter: 55 Jahre
- Organ: Darm
- Erkrankung: Gesund
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
- Viabilität: ≥1.500 lebensfähige Organoide/Fläschchen
- Organoidwachstum: Entspricht
- Die Zellen werden mit einem Human Essential CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
- Mykoplasmakontamination: Negativ
- STR-Profil: Entspricht
Legal Information
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Normal, Colon, Age: 55, Male, Mutation: None | description Normal, Colon, Age: 45, Female, Mutation: None | description Normal, Colon, Age: 33, Female, Mutation: None | description Normal, Colon, Age: 62, Female, Mutation: None |
| relevant disease(s) (Normal) | relevant disease(s) (Normal) | relevant disease(s) (Normal) | relevant disease(s) (Normal) |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable |
| biological source human colon | biological source human colon | biological source human colon | biological source human colon |
| application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| gender male | gender female | gender female | gender female |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?