Merck
SCM162
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12 PLUS Basales Medium
Advanced DMEMF12 basal media used in low-serum or serum-free media formulations including stem cell and 3D organoid cell cultures.
Synonym(e):
Organoid Basal Media, DMEMF12, DMEM F12, Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Ham′s F-12, Serum-Free Basal Media
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Allgemeine Beschreibung
DMEM/F-12 PLUS ist eine erweiterte Formulierung des Modifizierten Eagle-Mediums von Dulbecco/F-12-Basalmediums von Ham und kann in einer Vielzahl von Zelllinien verwendet werden für Anwendungen, die eine reduzierte oder keine Serumanreicherung erfordern. Die in DMEM/F12 PLUS und reduziertem Serum kultivierten Zelllinien weisen ein äquivalentes oder überragendes Zellwachstum auf, während die Zellmorphologie und Funktion wie bei hohen Serumanreicherungen erhalten bleibt. Zu den Anwendungen für DMEM-F12 PLUS gehören u. a. die folgenden:
• Kultivierung von Primärzellen, Stammzellen und Zelllinien in Anwendungen, die ein serumarmes oder serumfreies Medium erfordern.
• Optimierung von Transfektionen, die serumarme oder serumfreie Bedingungen erfordern.
• Produktion von konditioniertem Medium unter serumarmen oder serumfreien Bedingungen.
• Optimiertes Medium für die Kultivierung und Expansion mehrerer 3D-Organoiden- und Gewebesysteme.
DMEM/F12 PLUS ist eine proprietäre Formulierung und enthält menschliches Serumalbumin (HSA), definierte Lipide, Spurenelemente:, Chemikalien und Proteine, die für ein optimales Zellwachstum unter serumarmen Bedingungen erforderlich sind. Dieses Medium ist stark glucosehaltig und enthält kein L-Glutamin oder Penicillin-Streptomycin.
Anwendung
Erweitertes DMEMF12-Basalmedium für die Verwendung in serumarmen oder serumfreien Mediumformulierungen, einschließlich Stammzell- und 3D-Organoidzellkulturen.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Qualität
Aussehen (Farbe): Klare, rote Flüssigkeit
Osmolalität: 290 - 330 mOsm
pH: 7,2 - 7,4
Sterilitätsprüfung: Kein Wachstum/Entspricht
Endotoxin: <2 EE/ml
Mycoplasma: Negativ
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2-8 °C aufbewahren. Vor der Verwendung in kleinere Volumen aliquotieren, um eine Kontamination zu vermeiden. Bei Nichtverwendung vor Licht geschützt aufbewahren. Das Medium vor der Verwendung 15 - 20 Minuten bei Raumtemperatur akklimatisieren. Das Medium nicht vor der Verwendung auf 37 °C erwärmen.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
Wie werden Organoide gefärbt? Ein vollständiges Schritt-für-Schritt-Protokoll für die immunfluoreszente (IF) und immunzytochemische (ICC) Färbung von Organoidkulturen mit Antikörpern
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Verwandter Inhalt
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.