Merck
1.16124
Magnesium Test Strips, reflectometric
5-100 mg/L (Mg), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Magnesium chemical test strips, Magnesium test strip for instrument reader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Magnesium Test, reflectometric, 5-100 mg/L (Mg), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
magnesium
measuring range
5-100 mg/L (Mg)
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Method: reflectometric with test strips 5 - 100 mg/l Mg Reflectoquant®
The Reflectoquant Magnesium test is suitable for determining magnesium ions in groundwater and surface water, drinking water, mineral water, boiler water and food after pretreatment. Magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
8 - 12 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116124000104022536781150