1.16892
Ammonium Test Strips, reflectometric
0.2-7.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Ammonium-Teststreifen für Lesegerät, Chemische Ammonium-Teststreifen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ammonium-Test, reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium
Messbereich
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Gehalt
– Standard 1:
0,4–0,6 mg/l
- Standard 2: 2,2–2,8 mg/l
- Standard 3: 5,4–6,6 mg/l
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die genaue Bestimmung von Ammonium in Abwasser mit Neßlers Reagenz oder Indophenolblau mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.