Fortfahren mit
1.14978
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Chlor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
600 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 311,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlor-Test, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
product line
MQuant®
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
(freies Chlor) mit Flüssigreagenz Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbscheibenkomparator, 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 mg/L Cl₂ MQuant®
Das Flüssigreagens kann zur Bestimmung von freiem Chlor mit dem MQuant®-Chlortest verwendet werden. Die Chlorkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden.
Der MQuant®-Chlortest (vormals MColortest®) kann zur Bestimmung von freiem und Gesamtchlor mit flüssigen Reagenzien verwendet werden.
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Abwasser
  • Galvanisierungswasser
  • Desinfektionslösungen
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode
In schwach saurer Lösung reagiert freies Chlor mit Diethyl-p-phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff. In Gegenwart von Kaliumiodid wird mit dieser Reaktion auch gebundenes Chlor gemessen. Die Chlorkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden.
Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.14979, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Application
  • Wasserbehandlung und -desinfektion: Chlortests sind entscheidend, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Wasserdesinfektionsverfahren zu gewährleisten. Eine genaue Messung des Gehalts an freiem Chlor und des Gesamtchlorgehalts ist unerlässlich, um eine angemessene Desinfektion zu gewährleisten und gleichzeitig die Bildung schädlicher Desinfektionsnebenprodukte (DBPs) zu minimieren. Jüngste Studien konzentrierten sich auf die Kinetik von Chlorreaktionen in Meerwasser und ihre Auswirkungen auf die biozide Effektivität und Umweltsicherheit (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Umweltüberwachung: Chlortests werden verwendet, um den Chlorgehalt in verschiedenen Umweltmatrizes wie Flüssen, Seen und Abwasser zu überwachen. Dies ist wichtig, um die Auswirkungen einer Chlorierung auf aquatische Ökosysteme zu beurteilen und die Einhaltung der Umweltvorschriften sicherzustellen. Mithilfe moderner chromatographischer und massenspektrometrischer Techniken werden chlorproduzierte Oxidationsmittel und ihre Nebenprodukte im Meerwasser spezifiziert (Roumiguières et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2023).
  • Öffentliche Gesundheit und Trinkwassersicherheit: Die Gewährleistung der Sicherheit von Trinkwasser ist ein vorrangiges Anliegen. Chlortests helfen dabei, angemessene Chlormengen für eine wirksame Krankheitserregerbekämpfung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine übermäßige Chlorierung zu vermeiden, die für die Gesundheit schädlich sein könnte. Mithilfe von Analysemethoden, zum Beispiel von titrimetrischen und kolorimetrischen Methoden, wird Restchlor im Trinkwasser gemessen, um sicherzustellen, dass es den Sicherheitsstandards entspricht (Ko et al., Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2022).
  • Industrielle Anwendungen: Chlortests sind in verschiedenen industriellen Prozessen, in denen Chlor verwendet wird, unerlässlich, beispielsweise bei der Herstellung von Papier und Textilien sowie in Kühlwassersystemen. Eine genaue Überwachung des Chlorgehalts hilft bei der Optimierung dieser Prozesse und gewährleistet die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Studien zur photochemischen Zersetzung: Chlortests werden auch in Forschungsstudien zur photochemischen Zersetzung von Schadstoffen eingesetzt. Beispielsweise wurde die Verwendung von UV-Prozessen mit freiem Chlor beim Abbau von Arzneimitteln in wässrigen Lösungen mithilfe der Reaktionsoberflächenmethode untersucht, um die Bedingungen im Hinblick auf maximale Effizienz zu optimieren (Arman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.149761.144341.14826
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
measuring range
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-0.30 mg/L (Cl2)
measuring range
0.25-15 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2