Fortfahren mit
1.09079
Ammoniumthiocyanat-Lösung
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use for titration, Titripur®
Synonym(e):
Ammoniumrhodanid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
€ 42,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ammoniumthiocyanat-Lösung, c(NH4SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
Application
  • Thiocyanate-Treated Perovskite-Nanocrystal-Based Light-Emitting Diodes with Insight in Efficiency Roll-Off: Diese Studie untersucht den Einsatz von Thiocyanat-Behandlungen auf Perowskit-Nanokristalle, um die Leistung und Effizienz von Leuchtdioden (LEDs) zu verbessern. Die Forschungsarbeit unterstreicht das Potenzial von Ammoniumthiocyanatlösungen bei der Verbesserung der optoelektronischen Eigenschaften von LEDs auf Perowskit-Basis und bietet Einblicke in die Effizienz-Roll-Off-Mechanismen (Chen et al., 2020).
  • Specific determination of ferbam residues in fog-water: In diesem Artikel wird eine Methode zum Nachweis von Ferbam-Rückständen in Nebelwasser mithilfe einer Ammoniumthiocyanatlösung beschrieben. Der Ansatz ist für die analytische Umweltchemie von Bedeutung und bietet eine spezifische und empfindliche Nachweismethode für Fungizidrückstände in Umweltproben (Agarwal et al., 2003).
  • Flow-injection simultaneous determination of iron(III) and copper(II) and of iron(III) and palladium(II) based on photochemical reactions of thiocyanato-complexes: In dieser Arbeit wird eine Fließinjektionsanalysetechnik zur gleichzeitigen Bestimmung von Eisen und Kupfer oder Eisen und Palladium mittels photochemischer Reaktionen mit Ammoniumthiocyanatlösung vorgestellt. Sie demonstriert den Nutzen der Lösung bei der Multielementanalyse in komplexen Matrizen (Oguma und Yoshioka, 2002).
  • Kolorimetrische Bestimmung von Zirkonium mit 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol: In dieser Studie geht es um die Verwendung von Ammoniumthiocyanatlösung für die kolorimetrische Bestimmung von Zirkonium. Die Methode bietet eine einfache und effektive Möglichkeit zur Messung von Zirkoniumkonzentrationen, die sowohl für industrielle als auch für umweltanalytische Anwendungen von Bedeutung ist (Ross et al., 1969).
  • The thiocyanate titration of mercury and the standardization of ammonium thiocyanate solution: In diesem klassischen Artikel werden die Titration von Quecksilber mithilfe einer Ammoniumthiocyanatlösung detailliert beschrieben und standardisierte Methoden für analytische Anwendungen bereitgestellt. Er unterstreicht die grundlegende Rolle von Thiocyanatlösungen bei titrimetrischen Analysen (Cumming und Spice, 1952).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Silbernitratlösung (Artikelnummer 1.09081) bestimmt. Diese volumetrische Silbernitratlösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 999 Kaliumchlorid) mittels des volumetrischen Standards Natriumchlorid (Artikelnummer 1.02406), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M72404-100G04061834061748
109079100304054839014215
109079100004022536110479