Merck
07-1466
Anti-Cdc42-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
G25K, GTP-binding Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
16
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDC42(998)
General description
21 kDa
Cdc42 ist ein Mitglied der Rho-Familie von kleinen GTP-Bindungsproteinen und spielt eine Rolle für die zytoskelettale Aktinanordnung und -transformation. Rac wird nachgelagert von Cdc42 oder unabhängig durch die Ras-Signalisierung aktiviert und stimuliert im Gegenzug Rho. Die Aktivierung von Cdc42 stimuliert die Bildung von Filopodien, wogegen Rac zur Bildung von Lamellipodien führt und Rho die Bildung von Aktinstressfasern stimuliert. Effektoren des Cdc42/Rac-Signalwegs sind unter anderem NADPH-Oxidase (PHOX) und die SAPK1/JNK-Familie von Kinasen. Letzterer Signalweg wird durch PAK-Kinasen aktiviert, die direkte Ziele von Cdc42 sind.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 130–141 von humanem Cdc42
(AKNKQKPITPET-C) entspricht.
Application
Dieser Anti-Cdc42-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Cdc42 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
MAP-Kinasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Rattenhirn mit früheren Chargen von Kaninchen-Anti-Cdc42 (Katalognr. 07-1466) und Kaninchen-Anti-Rac1 (Katalognr. 07-14664).
Die Molekülmassen von Rac1 und Cdc42 betragen ~21 kDa.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Cdc42, kreuzreagiert nicht mit Rac1. Cdc42 ist ein Mitglied der Rho-Familie von kleinen GTPasen. Kleine GTPasen dienen als molekulare Schalter für die Regulation von verschiedenen Signalwegen der biologischen Reaktion, indem zwischen den GDP-gebundenen (inaktiven) und GTP-gebundenen (aktiven) Zuständen gewechselt wird. Cdc42 leitet die Bildung von Filopodien ein. Cdc42 kann Rac aktivieren (folglich werden Filopodien eng mit Lamellipodien verbunden).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in 0,02 mol/l PBS mit 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6, und 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenhirn-Lysat
Regelmäßig mittels Western Blot an Rattenhirn-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-1:2000-Verdünnung (0,5–2 μg/ml) von Rattenhirn-Lysat mit einer früheren Charge von Kaninchen-Anti-Cdc42.
Other Notes
Ersetzt: AB4201
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2