Merck
322415
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.8%, anhydrous, suitable for tissue processing
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
Qualität:
anhydrous
Assay:
99.8%
Methode(n):
tissue processing: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
Dampfdruck:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktbezeichnung
Methanol, anhydrous, 99.8%
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
tissue processing: suitable
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methanol ist ein industrielles organisches Lösungsmittel, das häufig in der organischen Synthese eingesetzt wird. Aufgrund des hohen H/C-Verhältnisses, der geringen Neigung zur Rußbildung, der relativ geringen Reformierungstemperatur und da es bei Raumtemperatur in flüssiger Form vorliegt, wird es als potenzielle Wasserstoffquelle in der Brennstoffzellentechnik angesehen. Die Olefine (Ethylen oder Propylen), die mittels MTO-Prozess (Methanol-zu-Olefinen) gebildet werden, können bei der Produktion von Kohlenwasserstoff-Brennstoffen als Alternative zu Öl und Gas verwendet werden.
Anwendung
Methanol wird in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Für die Synthese und Aufreinigung von Pyocyanin, spektrofotometrische Schätzung der Pyocyanin-Konzentration und für die Berechnung der molaren Pyocyanin-Konzentration mittels spektrofotometrischer Absorptionsdaten.
  • Als Komponente der bei der Karyotypisierung verwendeten Färbelösung.
  • Als Komponente der Färbelösung zum Färben von Zellkolonien in Koloniebildungstests.
Methanol wird zur Gewebefixierung bei der Präparation von dünnen, mit Giemsa gefärbten Blutabstrichen verwendet. Darüber hinaus wird es während des Aufreinigungsschrittes bei der Synthese von Pyocyanin, einer in Pseudomonas aeruginosa vorkommenden toxischen Verbindung, eingesetzt.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II Behälter benötigen Micromatic MacroVentilverbinder (Z560723) zur Lösungsmittel-Dispensierung.
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Matthew P Horning et al.
Lab on a chip, 14(12), 2040-2046 (2014-05-02)
A paper microfluidic cartridge for the automated staining of malaria parasites (Plasmodium) with acridine orange prior to microscopy is presented. The cartridge enables simultaneous, sub-minute generation of both thin and thick smears of acridine orange stained parasites. Parasites are stained
Generation of Embryonic Stem Cells in Rabbits.
Methods in Molecular Biology, 1341, 49-66 (2016)
Rajkumar Cheluvappa
MethodsX, 1, 67-73 (2014-01-01)
Preparation of the toxin pyocyanin from the bacterium Pseudomonas aeruginosa is an exacting procedure. Pyocyanin is expensive to commercially purchase. The sellers do not give out the extraction procedure. Classically, pyocyanin preparation involves complicated multi-step P. aeruginosa culturing and solvent
Standardized chemical synthesis of Pseudomonas aeruginosa pyocyanin.
Cheluvappa R.
Gastroenterologia y hepatologia, 22, 1350-1351 (2007)
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Artikel
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.