Merck
179337
Sigma-Aldrich
Methanol
Methanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for EPA 1613
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
eCl@ss:
39020101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.8%
bp:
64.7 °C (lit.)
Dampfdruck:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
100
200
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
clear
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die thermochemische Umwandlung von Methanol in C2-C10-Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Zeolithen mit formselektiven Eigenschaften wurde beschrieben.[1] Dessen Oxidation an Ru-Pt-Katalysatorsystemen durch Ruthenium-Adatome wurde postuliert.[2]
Methanol ist ein organisches Lösungsmittel, das in Gegenwart von CuO/ZnO/Al2O3-Katalysatoren aus Synthesegas synthetisiert werden kann.[3] Aufgrund des hohen H/C-Verhältnisses, der geringen Neigung zur Rußbildung, der relativ geringen Reformierungstemperatur und da es bei Raumtemperatur in flüssiger Form vorkommt, eignet es sich hervorragend als Wasserstoffquelle in der Brennstoffzellentechnik.[4][5] In einer Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC) wird Energie erzeugt, indem Methanol mit Luft oxidiert wird. Die Olefine (Ethylen oder Propylen), die mittels MTO-Prozess (Methanol-zu-Olefinen) gebildet werden, können bei der Produktion von Kohlenwasserstoff-Brennstoffen als Alternative zu Öl und Gas verwendet werden.[6]
Anwendung
Methanol wird als Lösungsmittel bei der Analyse mittels Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE) alkaliner Protease-Isoformen aus den Larven des Sägebarsches (Paralabrax maculatofasciatus) verwendet.[7] Es wird zur Isolierung und quantitativen Bestimmung von Carotinen und Xanthophyllen aus Capsicum annum-Fruchtwandextrakten mittels HPLC verwendet.[8]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18) (2005)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review