Fortfahren mit
1.06012
Methanol
≥99.9% (GC), anhydrous, reagent grade, for extraction and analytical purposes
Synonym(e):
Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,80
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
anhydrous
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
€ 37,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol, anhydrous for analysis (max. 0.003% H2O)
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.003% Water, ≤0.05% Acetone (GC), ≤0.1% Ethanol (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Conductometric investigation of nano MnSO(4) association parameters and complex formation with glycylglycine in aqueous and methanol-water mixtures: Thermodynamic parameters and potential applications: Diese Studie untersucht die konduktometrischen Eigenschaften von Nanomangansulfat sowohl in wässrigen als auch in Methanol-Wasser-Gemischen, wobei der Schwerpunkt auf thermodynamischen Parametern und möglichen analytischen Anwendungen liegt (Rashad et al., 2024).
  • Electrocatalysis Boosts the Methanol Thermocatalytic Dehydrogenation for High-Purity H(2) and CO Production: Diese Forschungsarbeit beleuchtet die Rolle von Methanol in thermokatalytischen Dehydrierungsprozessen, die für die Erzeugung von hochreinem Wasserstoff und Kohlenmonoxid von entscheidender Bedeutung sind, und zeigt seine Bedeutung in der chemischen Synthese und analytischen Chemie (Wu et al., 2024).
Analysis Note
Verdunstungszahl: 1,9
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9006411.13351MX0487
Methanol anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
MX0487
Methanol
grade
anhydrous
grade
ZerO2®
grade
-
grade
ACS reagent, anhydrous, reagent grade
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.8%
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. HI IS this bottle sealed with a rubber seal/septa to keep it dry? So that I have to use a needle to get my methanol?
    1 answer
    1. This bottle does not have a septum cap, for which you would need a needle to access. If you are looking for a methanol product which does have a septum cap, please see products 322415 and 322415.