Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
Helix pomatia
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Helix pomatia
Quality Segment
form
liquid
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
ββ-Glucuronidase/Arylsulfatase wird wie folgt verwendet:
- zum Untersuchen des Vorhandenseins von gluco- oder sulfokonjugierten Analyten in Schweineplasmaproben
- zum Hydrolysieren von Kortikosteroidkonjugaten
- als Komponente des Natriumacetat-Puffers für die Hydrolyse von Parus major-Fäkalienextrakten
Biochem/physiol Actions
ββ-Glucuronidase ist an der physiologischen Aktivität und Toxizität von verschiedenen Xenobiotika und Arzneimitteln beteiligt. Sie katalysiert den Abbau von Glucuronsäure aus β-D-Glucuroniden.
Analysis Note
β-Glucuronidase (4-Nitrophenyl-β-D-glucuronid; pH 3,8; 38,0 °C): ca. 30 U/mL
Arylsulfatase (4-Nitrophenylsulfat-Kaliumsalz; pH 6,2; 38,0 °C): ca. 60 U/mL
Arylsulfatase (4-Nitrophenylsulfat-Kaliumsalz; pH 6,2; 38,0 °C): ca. 60 U/mL
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
wgk
WGK 1
Tapio Eeva et al.
Ecotoxicology (London, England), 23(5), 914-928 (2014-04-05)
We manipulated dietary lead (Pb) levels of nestlings in wild populations of the great tit (Parus major L) to find out if environmentally relevant Pb levels would affect some physiological biomarkers (haematocrit [HT], fecal corticosterone metabolites [CORT], heat shock proteins
Jens Hinge Andersen et al.
Analytica chimica acta, 617(1-2), 216-224 (2008-05-20)
A solid phase extraction (SPE) method for extraction and clean up of 9 synthetic corticosteroids was optimized for quantification by reversed-phase high-performance liquid chromatography/negative electrospray ionisation mass spectrometry. Clean up was accomplished using a mixed mode polymeric strong anion exchange
Determination of androstenone levels in porcine plasma by LC-MS/MS
Chen G, et al.
Food Chemistry, 122(4), 1278-1282 (2010)