Fortfahren mit
SAE0213
Arylsulfatase, Enhanced, Recombinant
From P. aeruginosa for Steroid Sulfate Hydrolysis
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
EC 3.1.6.1
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥100 units/mg protein
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥100 units/mg protein
mol wt
60 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Enhanced arylsulfatase is a recombinantly expressed form of the arylsulfatase found in Pseudomonas arigenosa, with introduced mutations for more efficient catalysis of steroidal sulfate esters. It is useful for sample preparation of urine metabolites (sulfated drug and endogenous conjugates) before analysis by HPLC and/or Mass Spec. It will hydrolyze sulfoconjugates to improve retention time and consolidate parent analyte peaks on HPLC.
Application
Useful for endogenous and xenobiotic and drug metabolite analysis.
Biochem/physiol Actions
(Aryl)sulfatases are used by the body for the catabolism of sulfated compounds, which play a crucial role in a number of physiological processes. Some examples include sulfated glucosaminoglycans like heparin, hyaluronan and chondroitin. This particular arylsulfatase is derived from microbial source and is used as a tool for processing sulfated metabolites, rather than for its physiological purpose.
Physical form
Supplied as buffered solution containing 20 mM Hepes pH7.8, 150 mM NaCl, 10% v/v Glycerol and 0.5 mM CaCl2.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)