Direkt zum Inhalt
S8504
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type IV, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Synonym(e):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-772-1
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥10 units/mg solid
Biological source:
limpet (Patella vulgata)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
limpet (Patella vulgata)
Quality Segment
type
Type IV
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg solid
foreign activity
β-Glucuronidase ≥750 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)