Merck
113200
Anti-α-Aktin-Maus-mAb (1A4)
liquid, clone 1A4, Calbiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1A4, monoclonal
Species reactivity:
baboon, rabbit, human
Application:
Citations:
12
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
baboon, rabbit, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (1:50-1:75)
Immunoblotting
Paraffin Sections (1:50-1:75))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA1(58)
General description
Dieser Anti-α-Aktin-mAb der Maus (1A4) ist zur Verwendung in Schnellschnittuntersuchungen, Immunblot und Paraffinschnitten zum Nachweis von α-Aktin validiert.
Erkennt α-Aktin in glatten Muskelzellen von Blutgefäßen und Parenchymgewebe aus Darm, Hoden oder Eierstöcken. Erkennt kein Aktin aus Fibroblasten (β- und γ-zytoplasmatisch), quergestreifter Muskulatur (α-sarkomerisch) oder Myokard (α-myokardisch).
  • Symbol des Antikörper-Zielgens: ACTA2
  • Synonym des Ziels: 0610041G09RIK, α-SMA, AAT6, ACTSA, Actvs, ALPHA-AKTIN VSM, ALPHA-SMA, ALPHA-GLATTMUSKELAKTIN, ALPHA-AKTIN 2, FLJ45296, MGC127800, RGD: 621676, ähnlich wie vaskuläres Alpha-Aktin, Sm-alpha-Aktin, SMalphaA, ALPHA-GLATTMUSKELAKTIN
  • Entrez-Genbezeichnung: Aktin, alpha 2, glatte Muskulatur, Aorta
  • Mensch-Entrez-ID: 59 (Verwandte Antikörper: 113200)
  • Ratten-Entrez-ID: 81633
  • Monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt α-Aktin in glatten Muskelzellen.
    Immunogen
    Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–10 von humanem α-Aktin der glatten Muskulatur entspricht.
    Humane glatte Muskulatur
    Application
    Schnellschnitte (1:50–1:75)
    Immunblot (siehe Kommentare)
    Paraffinschnitte (1:50–1:75)
    Packaging
    Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
    Physical form
    In 150 mmol/l NaCl, 20 mmol/l Tris-Borat, BHC-6-Trägerstoff-Polysaccharide, pH-Wert 7,5
    Analysis Note
    Negativkontrolle
    Fibroblasten, quergestreifte Muskulatur oder Myokard
    Positivkontrolle
    Glatte Muskelzellen von Blutgefäßen und Parenchymgewebe aus Darm, Hoden oder Eierstöcken
    Other Notes
    Erkennt kein Aktin aus Fibroblasten (β- und γ-zytoplasmatisch), quergestreifter Muskulatur (α-sarkomerisch) oder Myokard (α-myokardisch). Eine längere Fixierung in gepuffertem Formalin zerstört das Epitop. Dieser Antikörper ist spezifisch für die α-Isoform von Aktin in der glatten Muskulatur. Dieser Antikörper funktioniert Berichten zufolge auch in Immunblot. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
    Rannov-Jennsen, L., et al. 1990. Lab Invest.63, 532.
    Skalli, O., et al. 1989. J. Histochem. Cytochem37, 315.
    Skalli, O., et al. 1986. J. Cell. Biol. 103, 2787.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toxizität: Standard-Handhabung (A)
    Still not finding the right product?
    Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
    Lagerklasse
    12 - Non Combustible Liquids
    wgk
    WGK 2