biological source
Helix pomatia
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4466
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
solubility
aqueous buffer: soluble
foreign activity
Aryl sulfatase ≤2%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Graef, V., et al. 1977. Clin. Chem.23, 532.
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2