Merck
1.05865
Supelco
Magnesiumoxid
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Magnesiumoxid, Magnesia gebrannt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-171-9
NACRES:
NA.21
Assay:
≥97% (complexometric)
Form:
solid
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥97% (complexometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.5% Substances soluble in water
Verlust
≤3% loss on ignition, 1000 °C
pH-Wert
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp (Schmelzpunkt)
2800 °C
Dichte
3.58 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
100 kg/m3
Anionenspuren
carbonate (CO32-): ≤1.5% (as CO2)
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%
Ca: ≤0.10%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.30%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChIKey
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Aluminosilicate-Supported Catalysts for the Synthesis of Cyclic Carbonates by Reaction of CO(2) with the Corresponding Epoxides: Obwohl Magnesiumoxid nicht direkt Gegenstand dieser Forschungsarbeit im Bereich der analytischen Chemie ist, werden damit im Zusammenhang stehende katalytische Prozesse entwickelt, die übergreifend angewendet werden könnten (Atzori et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 97 %
In Wasser lösliche Substanzen: ≤ 0,5 %
In Salzsäure unlösliche Substanzen: ≤ 0,10 %
Carbonat (als CO₂): ≤ 1,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,10 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,30 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Barium und Strontium (als Ba): ≤ 0,005 %
Glühverlust (1000 °C): ≤ 3,0 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable