Merck
首頁qPCR选择qPCR参照基因的实验方案
选择qPCR参照基因的实验方案
PCR 技术方案目录
qPCR条件优化
QPCR 条件的优化对于制定稳健的检测方案非常重要。优化不佳的表现是重复样本之间缺乏再现性,以及检测低效且不灵敏。两种主要优化方法是优化引物浓度和/或退火温度。
基因表达数据的分析需要稳定的参考或上样控制。所述参考通常是一个或多个参照基因。合适的参照基因是指那些不受样品和实验处理差异影响的基因,必须为每个实验模型确定这些基因。当进行试验以选择稳定的参照基因时,所选择的基因必须来自不同的生物途径,并且它们的表达是独立调节的,这些要求至关重要。所有候选参照基因最好在选择的五个测试样品和五个对照样品上进行测试。 
设备
  • 定量PCR仪器
  • PCR设置的层流罩(选购件)
试剂
  • 以1:100稀释的cDNA(更稀释的cDNA通常足以检测高表达的参照基因,对于中等表达的基因,使用1:10稀释)。
  • KiCqStart® SYBR® Green ReadyMix™(KCQS00/KCQS01/KCQS02/KCQS03—取决于仪器,见表 P4-6)。
  • PCR级水:PCR级水(W1754或W4502),20mL等分试样;冻存;每次反应均使用新鲜的等分试样。
  • 测试参照基因的正向和反向引物(10 μM的原液)。注意: 表 P15-37提供了合适的基因列表。这些可以用作KiCqStart®引物,它们是预先设计的测定(引物序列随产品提供)。 
热启动预混液 (Taq,Buffer,dNTPs,参考燃料,MgCl2)
KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™,
货号KCQS00
KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™ Low Rox,
货号KCQS01
KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™ 带ROX,
货号 KCQS02
KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™ 用于iQ,
货 KCQS03
兼容仪器:兼容仪器:兼容仪器:兼容仪器:
Bio-Rad CFX384™Applied Biosystems 7500Applied Biosystems 5700Bio-Rad iCycler iQ™
Bio-Rad CFX96™Applied Biosystems 7500Applied Biosystems 7000Bio-Rad iQ™5
Bio-Rad MiniOpticon™Fast Applied Biosystems ViiA 7Applied Biosystems 7300Bio-Rad MyiQ™
Bio-Rad MyiQ™Stratagene Mx3000P®Applied Biosystems 7700 
Bio-Rad/MJ Chromo4™Stratagene Mx3005P™Applied Biosystems 7900 
Bio-Rad/MJ Opticon 2Stratagene Mx4000™Applied Biosystems 7900 HT Fast 
Bio-Rad/MJ Opticon® Applied Biosystems 7900HT 
Cepheid SmartCycler® Applied Biosystems StepOnePlus™ 
Eppendorf Mastercycler® ep realplex Applied Biosystems StepOne™ 
Eppendorf Mastercycler® ep realplex2 s   
Illumina Eco qPCR   
Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 3000   
Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 6000   
Qiagen/Corbett Rotor-Gene® Q   
Roche LightCycler® 480   
表 P17-42SYBR® Green PCR Mix 选择指南。
耗材
本方案注意事项
参照基因小鼠大鼠
CANXM_Canx_1H_CANX_1R_Canx_1
HPRT1NAH_HPRT1_1R_Hprt1_1
PGK1M_Pgk1_1H_PGK1_1R_Pgk1_1
TBPM_Tbp_1H_TBP_1R_Tbp_1
YWHAZM_Ywhaz_1H_YWHAZ_1R_Ywhaz_1
ATP5BM_Atp5b_1H_ATP5B_1R_Atp5b_1
SDHAM_Sdha_1H_SDHA_1R_Sdha_1
TUBB2BNAH_TUBB2B_1R_Tubb2b_1
UBCM_Ubc_1H_UBC_1R_Ubc_1
PPIANAH_PPIA_1R_Ppia_1
GUSBM_Gusb_1H_GUSB_1R_Gusb_1
GAPDHNAH_GAPDH_1NA
TUBA1ANAH_TUBA1A_1R_Tuba1a_1
ACTBM_Actb_1H_ACTB_1R_Actb_1
表 P15-37可能的候选参照基因和KiCqStart® 产品代码(KSPQ12012)。
方法
1.    计算每个参照基因所需的反应数。制备足以对每个
样品进行两次反应的混合物。例如,如果测试5个试样和5个对照样品以及两个无模板对照(NTC)= 22个反应物。另外多制备
10%的混合物以备发生移液错误时补充。
2.    根据表P15-38为每个参照基因引物对制备qPCR预混液。请勿在预混液中添加cDNA
。混合均匀,避免气泡。
试剂每次单次
20 μL反应的体积 (μL)
KiCqStart®SYBR®Green qPCR ReadyMix™10
正向引物 (10 μM)0.9
反向引物 (10 μM)0.9
PCR级纯水3.2
表 P15-38用于参照基因选择的qPCR预混液
3.    向标记好的管/孔中加入15 μL预混液。
4.    加入5 μL适当的模板(将用于NTC的样品或水加入到标记好的管/孔中)。
5.    给试管盖上盖子或封板,并贴上标签。(确保标签不会遮挡仪器的激发/检测光路。)
6.    根据以下三步方案操作反应物(表P15-39)。重复执行第1-3步40次。
7.    参见以分析数据,并确定最稳定的参照基因或基因组合。
循环条件温度 (°C)时间(秒)
初始变性 / 热启动9530
重复第1-3步40次。
第1步955
第2步5810
第3步7215
表 P15-39选择参照基因时所用的PCR循环条件。
说明:使用标准解离曲线实验方案(数据收集)。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch