以下內容是在外部來源的協助下使用 Sigma-Aldrich 產品產生的。
Dieter Urbach,Bundeskriminalamt (BKA),KT 12 - Zentrale Analytik II,65173 Wiesbaden,Germany
引言
脱芳烃,尤其是硅烷化,通常用于使用 GC-MS 识别和量化已知和未知化合物。它不僅限於小分子。即使是縮氨酸也可以進行硅烷化,尤其是當需要引入氘的時候1 。 N-甲基-N-(三甲基硅基)三氟乙酰胺 (MSTFA) 是一種用途非常廣泛的試劑,因為它可以用來衍生有機化合物中常見的許多官能基。它的作用原理是附著一個非極性的三甲基硅烷基 (TMS) (圖 1)。在大多數情況下,TMS 衍生物的沸點比母體化合物低,因此可以在較低的溫度下進行 GC 分析。這降低了化合物在注入器或色譜柱上因熱引起衰變的可能性。若要進行定量分析,建議使用催化劑2-4.
.圖 1.所示為羥基 (矽烷化) 與 MSTFA 醇 (R-OH) 的反應,但反應也適用於 R-COOH、R=NH、R-NH2、R-SH
使用氚代 MSTFA (MSTFA-d9) 進行化合物鑑定
9) 有助於克服這個問題,因為每衍生一個官能基,MSTFA-d9 衍生物的分子質量正好增加 9 個質量單位。因此,考慮到 MSTFA/MSTFA-d9 圖譜中的質量偏移,就可以計算出原始化合物的分子質量。
圖 2 顯示在 SLB™-5ms 色譜柱上使用 GC-MS 分析安非他命 (α-甲基苯乙胺) 的質譜。伯胺和仲胺通常會產生 [M-1]+l 離子,這會造成分子質量的誤判,無法辨識含氮化合物。安非他命也會產生不具特異性和模糊的主要碎片;44 m/z 可以同時匹配胺和醛 (圖 2,頂端)。經 MSTFA 衍生後,質譜(圖 2,中)顯示出典型的 TMS 衍生物片段(TMS 損失甲基),而目標化合物苯丙胺則可根據片段質量 192 m/z 計算出完整的分子(192+15 m/z=207 m/z,TMS-苯丙胺)。
使用 MSTFA-d9 ,192 m/z 的碎片離子移動了 6 個質量單位至 198 m/z,9 個質量單位至 201 m/z(圖 2,底部)。第一次位移表示附著了一個 TMS 基團。9 個質量單位的偏移與苯丙胺結構脂肪鏈中甲基鍵的裂解有關,並提供了有關碎片機制的其他資訊。
圖 2.安非他命 (上)、TMS-安非他命 (中) 及 TMS-d9-Amphetamine (下) 的質譜圖
圖3 顯示了MSTFA衍生化對SLB-5ms GC色譜柱上的色譜結果的影響。儘管樣品中存在其他物質,但未充分衍生化的苯丙胺首先洗脫,其次是其 TMS 衍生物。此範例說明衍生化如何用來改變保留或選擇性,以檢測通常可能與樣品基質或樣品中其他成分共凝集的未知化合物。
圖 3.安非他命和 TMS-Amphetamine 的 GC-MS 色譜圖(TIC、EIC) 條件與圖 2 相同
摘要
目前大多數的 GC-MS 系統都配備了質量解析度有限的單四極子質量分析儀。它們無法像三重四極管或離子阱質量分析儀那樣獲取 MS/MS 或 MSn 圖譜,因此特別適用於本文所述的 MSTFA/MSTFA-d9 衍生化。不需要改變電離技術(如化學電離)來獲得分子質量,也不需要執行額外的 MS/MS 實驗來闡明片段或分子的結構和組成。
MSTFA 和 MSTFA-d9 的另一個優點是其相應衍生物的色譜特性具有可比性。TMS 和 TMS-d9 衍生物在相同的時間窗內洗脫。氚代化合物可能會提前幾秒鐘洗脫。因此,研究人員可以利用化合物的保留時間來尋找和鑑定目標化合物,即使是在低濃度水平。