Formuła minimalnej niezbędnej pożywki Eagle (MEM)
Minimum Essential Medium Eagle (MEM) Alpha Modification
Minimum Essential Medium Eagle (MEM) HEPES Modification
Minimum Essential Medium Eagle (MEM)Minimum Essential Medium Eagle (MEM) HEPES Modification
Minimum Essential Medium Eagle (MEM) Joklik Modification for Suspension Cultures
Minimum Essential Medium Eagle (MEM) Modified
Minimum Essential Medium Eagle (MEM) Auto-Mod™ Modyfikacja do autoklawowania
Minimum Essential Medium Eagle (S-MEM) Spinner Modification
Minimalny niezbędny średni orzeł (MEM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Komponent | M0268 g/L | M0275 [10x g/L | M0275 [10x] g/L | M0446 [1x] g/L | M0643 g/L | M1018 g/L |
Sole nieorganiczne | ||||||
Chlorek wapnia | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1396 | |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 | 0.9767 | 0.09767 | 0.09767 | 0.09767 | |
Chlorek potasu | 0.4 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Fosforan potasu jednozasadowy (bezwodny) | - | - | - | - | 0.06 | |
Dwuwęglan sodu | - | - | 2.2 | - | - | |
Sodium Chloride | 6.8 | 68 | 6.8 | 6.8 | 8 | |
Dwuzasadowy fosforan sodu (bezwodny) | - | - | - | - | 0.04788 | |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.122 | 1.22 | 0.122 | 0.122 | - | |
Aminokwasy | ||||||
L-Alanina | - | - | - | 0.0089 | 0.0089 | |
L-Alanylo-L-Glutamina | - | - | 0.4344 | - | - | |
L-Arginina - HCl | 0.126 | 1.26 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | |
L-asparagina - H2O | - | - | - | 0.015 | 0.015 | |
Kwas L-asparaginowy | - | - | 0.0133 | 0.0133 | ||
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 | 0.313 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | |
Kwas L-glutaminowy | - | - | 0.0147 | 0.0147 | ||
L-Glutamina | 0.292 | - | 0.292 | 0.292 | 0.292 | |
Glicyna | - | - | - | 0.0075 | 0.0075 | |
L-Histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.42 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | |
L-Izoleucyna | 0.052 | 0.52 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | |
L-Leucyna | 0.052 | 0.52 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 | 0.725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | |
L-Metionina | 0.015 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
L-Fenyloalanina | 0.032 | 0.32 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | |
L-Prolina | - | - | - | 0.0115 | 0.0115 | |
L-Seryna | - | - | - | 0.0105 | 0.0105 | |
L-Treonina | 0.048 | 0.48 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | |
L-Tryptofan | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0519 | 0.519 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 | |
L-walina | 0.046 | 0.46 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | |
Witaminy | ||||||
Chlorek choliny | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Kwas foliowy | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
myo-Inositol | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Niacynamid | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Pyridoxal - HCl | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Ryboflawina | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Thiamine - HCl | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Inne | ||||||
Glukoza | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
Phenol Red - Na | 0.011 | 0.11 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
Add | ||||||
L-Glutamine | - | 0.292 at 1× | - | - | - | |
Sodium Bicarbonate | 2.2 | 2,2 przy 1× | - | 2,2 | 0,35 |
Minimalny niezbędny średni orzeł (MEM) (ciąg dalszy) | ||||
---|---|---|---|---|
Składnik | M2279 g/L | M2414 [1x] g/L | M4642 [1x] g/L | M4655 g/L |
Sole nieorganiczne | ||||
Chlorek wapnia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 | 0.09767 | 0.09767 | 0.09767 |
Chlorek potasu | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Fosforan potasu jednozasadowy (bezwodny) | - | - | 0.06 | - |
Dwuwęglan sodu | 2.2 | 2.2 | - | 2.2 |
Sodium Chloride | 6.8 | 6.8 | 8 | 6.8 |
Fosforan sodu dwuzasadowy (bezwodny) | - | - | 0.04788 | - |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.122 | 0.122 | - | 0.122 |
Aminokwasy | ||||
L-Alanina | - | - | - | - |
L-Arginina - HCl | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
L-Asparagina - H2O | - | - | - | - |
Kwas L-asparaginowy | - | - | - | - |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 |
Kwas L-glutaminowy | - | - | - | - |
L-Glutamina | - | 0.292 | 0.292 | 0.292 |
Glicyna | - | - | - | - |
L-histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
L-Leucyna | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 |
L-Metionina | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
L-Fenyloalanina | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
L-Prolina | - | - | - | - |
L-Seryna | - | - | - | - |
L-Treonina | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
L-Tryptofan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 |
L-Valine | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
Witaminy | ||||
Chlorek choliny | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kwas foliowy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Niacynamid | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Pyridoxal - HCl | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ryboflawina | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Tiamina - HCl | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inne | ||||
Glukoza | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phenol Red - Na | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
Dodaj | ||||
L-Glutamina | 0.292 | - | - | - |
Dwuwęglan sodu | - | - | 0.35 | - |
Minimalny niezbędny średni orzeł (MEM) (ciąg dalszy) | ||||
---|---|---|---|---|
Komponent | M4780 [1x] g/L | M5650 [1x] g/L | M5775 [1x] g/L | M9288 [10x] g/L |
Sole nieorganiczne | ||||
Chlorek wapnia | 0.1396 | 0.2 | 0.1396 | 1.396 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 | 0.09767 | 0.09767 | 0.9767 |
Chlorek potasu | 0.4 | 0,4 | 0,4 | 4 |
Fosforan potasu jednozasadowy (bezwodny) | 0.06 | - | 0.06 | 0.6 |
Dwuwęglan sodu | 0.35 | 2.2 | 0.35 | - |
Chlorek sodu | 8 | 6.8 | 8 | 80 |
Fosforan sodu dwuzasadowy (bezwodny) | 0.04788 | - | 0.04788 | 0.4788 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | - | 0.122 | - | - |
Aminokwasy | ||||
L-alanina | - | 0.0089 | - | - |
L-Arginina - HCl | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 1.26 |
L-Asparagina - H2O | - | 0.015 | - | - |
Kwas L-asparaginowy | - | 0.0133 | - | - |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 0.313 |
Kwas L-glutaminowy | - | 0.0147 | - | - |
L-Glutamina | 0.292 | - | - | - |
Glicyna | - | 0.0075 | - | - |
L-Histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.42 |
L-Izoleucyna | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.52 |
L-Leucyna | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.52 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.725 |
L-Metionina | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.15 |
L-Fenyloalanina | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.32 |
L-Prolina | - | 0.0115 | - | - |
L-Seryna | - | 0.0105 | - | - |
L-Treonina | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.48 |
L-Tryptofan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 | 0.519 |
L-Valine | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.46 |
Witaminy | ||||
Chlorek choliny | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Kwas foliowy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
myo-Inositol | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
Niacynamid | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Pyridoxal - HCl | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Ryboflawina | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
Thiamine - HCl | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Inne | ||||
Glukoza | 1 | 1 | 1 | 10 |
Phenol Red - Na | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.11 |
Add | ||||
L-Glutamine | - | 0.292 | 0.292 | 0.292 przy 1× |
Dwuwęglan sodu | - | - | - | 0.35 przy 1× |
Minimalna niezbędna modyfikacja alfa średniego orła (MEM) | ||||
---|---|---|---|---|
Składnik | M0644 g/L | M0894 g/L | M4526 [1x] g/L | M8042 [1x] g/L |
Sole nieorganiczne | ||||
Chlorek wapnia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 | 0.09767 | 0,09767 | 0,09767 |
Chlorek potasu | 0,4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Dwuwęglan sodu | - | - | 2.2 | 2.2 |
Chlorek sodu | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |
Aminokwasy | ||||
L-Alanina | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
L-Arginina - HCl | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
L-Asparagine - H2O | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Kwas L-asparaginowy | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
L-Cysteina - HCl - H2O | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 |
Kwas L-glutaminowy | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
L-Glutamina | 0.292 | 0.292 | - | - |
Glicyna | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
L-histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
L-Leucyna | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 |
L-Metionina | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
L-Fenyloalanina | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
L-Prolina | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
L-Seryna | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
L-Treonina | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
L-Tryptofan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 |
L-Valine | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
Witaminy | ||||
Kwas L-askorbinowy - Na | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Biotyna | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Chlorek choliny | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kwas foliowy | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Kwas liponowy | - | - | 0.0002 | - |
Niacynamid | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Pyridoxal - HCl | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ryboflawina | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Thiamine - HCl | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Witamina B12 | 0.00136 | 0.00136 | 0.00136 | 0.00136 |
Inne | ||||
Adenozyna | 0.01 | - | - | 0.01 |
Cytydyna | 0.01 | - | - | 0.01 |
2'-Deoksyadenozyna | 0.01 | - | - | 0.01 |
2'-Deoksycytydyna - HCl | 0.011 | - | - | 0.011 |
2'-Deoksyguanozyna | 0.01 | - | - | 0.01 |
Glukoza | 1 | 1 | 1 | 1 |
Guanozyna | 0.01 | - | - | 0.01 |
Czerwony fenol - Na | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
Kwas pirogronowy - Na | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Kwas tioktynowy | 0.0002 | 0.0002 | - | 0.0002 |
Tymidyna | 0.01 | - | - | 0.01 |
Urydyna | 0.01 | - | - | 0.01 |
Add | ||||
L-Glutamine | - | - | 0.292 | 0.292 |
Dwuwęglan sodu | 2.2 | 2.2 | - | - |
Minimalna niezbędna pożywka Eagle (MEM) Modyfikacja HEPES | ||
---|---|---|
Składnik | M2645 g/L | M7278 [1x] g/L |
Sole nieorganiczne | ||
Chlorek wapnia | 0.2 | 0.2 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 | 0.09767 |
Chlorek potasu | 0.4 | 0.4 |
Dwuwęglan sodu | - | 2.2 |
Chlorek sodu | 5.5 | 5.5 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.122 | 0.122 |
Aminokwasy | ||
L-Arginina - HCl | 0.126 | 0.126 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 | 0.0313 |
L-Glutamina | 0.292 | - |
L-Histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.052 | 0.052 |
L-Leucyna | 0.052 | 0.052 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 | 0.0725 |
L-Metionina | 0.015 | 0.015 |
L-Fenyloalanina | 0.032 | 0.032 |
L-Treonina | 0.048 | 0.048 |
L-Tryptofan | 0.01 | 0.01 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0519 | 0.0519 |
L-Walina | 0.046 | 0.046 |
Witaminy | ||
Chlorek choliny | 0.001 | 0.001 |
Kwas foliowy | 0.001 | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 | 0.002 |
Niacynamid | 0.001 | 0.001 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 | 0.001 |
Pyridoxal - HCl | 0.001 | 0.001 |
Ryboflawina | 0.0001 | 0.0001 |
Tiamina - HCl | 0.001 | 0.001 |
Inne | ||
Glukoza | 1 | 1 |
HEPES | 5.958 | 5.958 |
Czerwień fenolowa - Na | 0.011 | 0.011 |
Add | ||
L-Glutamine | - | 0.292 |
Dwuwęglan sodu | 2.2 | - |
Minimalna niezbędna pożywka Eagle (MEM) Joklik Modification dla kultur zawiesinowych | ||
---|---|---|
Składnik | M0518 g/L | M8028 [1x] g/L |
Sole nieorganiczne | ||
Chlorek magnezu - 6H2O | 0.2 | 0.2 |
Chlorek potasu | 0.4 | 0.4 |
Dwuwęglan sodu | - | 2 |
Chlorek sodu | 6.5 | 6.5 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 1.154 | 1.154 |
Aminokwasy | ||
L-Arginina - HCl | 0.126 | 1.26 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0324 | 0.0324 |
L-Glutamina | 0.292 | - |
L-Histydyna - HCl - H2O | 0.042 | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.052 | 0.052 |
L-Leucyna | 0.052 | 0.052 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 | 0.0725 |
L-Metionina | 0.015 | 0.015 |
L-Fenyloalanina | 0.032 | 0.032 |
L-Treonina | 0.048 | 0.048 |
L-Tryptofan | 0.01 | 0.01 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.05452 | 0.05452 |
L-Walina | 0.046 | 0.046 |
Witaminy | ||
Chlorek choliny | 0.001 | 0.001 |
Kwas foliowy | 0.001 | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 | 0.002 |
Niacynamid | 0.001 | 0.001 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 | 0.001 |
Pyridoxal - HCl | 0.001 | 0.001 |
Ryboflawina | 0.0001 | 0.0001 |
Tiamina - HCl | 0.001 | 0.001 |
Inne | ||
Glukoza | 2 | 2 |
Phenol Red - Na | 0.011 | 0.011 |
Add | ||
L-Glutamine | - | 0.292 |
Dwuwęglan sodu | 2 | - |
Minimalna niezbędna średnia Eagle (MEM) Zmodyfikowana | |
---|---|
Składnik | M3024 g/L |
Sole nieorganiczne | |
Chlorek wapnia | 0.2 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 |
Chlorek potasu | 0.4 |
Chlorek sodu | 6.8 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.122 |
Aminokwasy | |
L-Alanina | 0.0089 |
L-Arginina - HCl | 0.126 |
L-Asparagina - H2O | 0.015 |
Kwas L-asparaginowy | 0.0133 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 |
Kwas L-glutaminowy | 0.0147 |
Glicyna | 0.0075 |
L-Histydyna - HCl - H2O | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.052 |
L-Leucyna | 0.052 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 |
L-Metionina | 0.015 |
L-Fenyloalanina | 0.032 |
L-Prolina | 0.0115 |
L-Seryna | 0.0105 |
L-Treonina | 0.048 |
L-Tryptofan | 0.01 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0519 |
L-Walina | 0.046 |
Witaminy | |
Chlorek choliny | 0.001 |
Kwas foliowy | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 |
Niacynamid | 0.001 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 |
Pyridoxal - HCl | 0.001 |
Ryboflawina | 0.0001 |
Tiamina - HCl | 0.001 |
Inne | |
Glukoza | 1 |
Dodaj | |
L-Glutamina | 0.292 |
Dwuwęglan sodu | 2.2 |
Minimalna niezbędna pożywka Eagle (MEM) Auto-Mod™ zmodyfikowana do autoklawowania | |
---|---|
Składnik | M0769 g/L |
Sole nieorganiczne | |
Chlorek wapnia | 0.2 |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 |
Chlorek potasu | 0.4 |
Chlorek sodu | 6.8 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.122 |
Sodium Succinate - 6H2O | 0.1 |
Kwas bursztynowy (wolny kwas) | 0.075 |
Aminokwasy | |
L-Arginina - HCl | 0.126 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 |
L-Histydyna - HCl - H2O | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.052 |
L-Leucyna | 0.052 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 |
L-Metionina | 0.015 |
L-Fenyloalanina | 0.032 |
L-Treonina | 0.048 |
L-Tryptofan | 0.01 |
L-Tyrozyna (wolna zasada) | 0.036 |
L-Walina | 0.046 |
Witaminy | |
Witaminian choliny | 0.0018 |
Kwas foliowy | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 |
Niacynamid | 0.001 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 |
Pirydoksal - HCl | 0.001 |
Ryboflawina | 0.0001 |
Tiamina - HCl | 0.001 |
Inne | |
Glukoza | 1 |
Phenol Red - Na | 0.0064 |
Add | |
L-Glutamine | 0.292 |
Dwuwęglan sodu | 2.2 |
Minimalna niezbędna modyfikacja spinnera średniego orła (S-MEM) | |
---|---|
Składnik | M8167 [1x] g/L |
Sole nieorganiczne | |
Siarczan magnezu (bezwodny) | 0.09767 |
Chlorek potasu | 0.4 |
Chlorek sodu | 6.8 |
Fosforan sodu jednozasadowy (bezwodny) | 0.122 |
Aminokwasy | |
L-Arginina - HCl | 0.126 |
L-Cystyna - 2HCl | 0.0313 |
L-Histydyna - HCl - H2O | 0.042 |
L-Izoleucyna | 0.052 |
L-Leucyna | 0.052 |
L-Lizyna - HCl | 0.0725 |
L-Metionina | 0.015 |
L-Fenyloalanina | 0.032 |
L-Treonina | 0.048 |
L-Tryptofan | 0.01 |
L-Tyrozyna - 2Na - 2H2O | 0.0519 |
L-Walina | 0.046 |
Witaminy | |
Chlorek choliny | 0.001 |
Kwas foliowy | 0.001 |
myo-Inositol | 0.002 |
Niacynamid | 0.001 |
Kwas D-pantotenowy (hemowo-wapniowy) | 0.001 |
Pyridoxal - HCl | 0.001 |
Ryboflawina | 0.0001 |
Tiamina - HCl | 0.001 |
Inne | |
Glukoza | 1 |
Czerwony fenol - Na | 0.011 |
Dwuwęglan sodu | 2.2 |
Add | |
L-Glutamine | 0.292 |