Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 774,00 zł 657,90 zł |
Informacje o tej pozycji
210,00 zł
Nazwa produktu
Minimum Essential Medium Eagle, With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a component of the Hank′s MEM (HMEM)-Pipes buffer to induce anaphylatoxin induced-ear swelling in mice
- as a component of the slice culture medium (SCM) for the incubation of mouse hippocampal slice cultures[1]
- to culture Müller cells from guinea pigs
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| components glucose: yes | components phenol red: yes | components NaHCO3: no | components Hanks’ salts (2% CO2): no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
MEM, classic media, classical media, FBS | MEM, classic media, classical media, FBS | classic media, classical media, FBS, hybrid cells | classic media, classical media, MEM-alpha, classic media, classical media, FBS |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?