Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 557,00 zł |
Informacje o tej pozycji
399,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Alpha Modification, with | description With Hanks′ salts, | description Alpha Modification, with ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, without | description Alpha Modification, with sodium bicarbonate, without |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| components stable glutamine: no | components phenol red: yes | components Hanks’ salts (2% CO2): no | components Earle’s salts (5% CO2): yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?