Wybierz wielkość
197,00 zł
275,00 zł
766,00 zł
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | M2645 | M8028 | M8167 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components HEPES: no | components HEPES: 25 mM | components glucose: yes | components sodium pyruvate: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Application
Preparation Note
related product
used together
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Duży wybór preparatów MEM. Minimum Essential Medium (MEM), opracowane przez Harry'ego Eagle'a, jest jednym z najczęściej stosowanych syntetycznych podłoży do hodowli komórkowych.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Powiązane treści
Instructions