Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
Nazwa produktu
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts, non-essential amino acids and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components phenol red: yes | components phenol red: yes | components NaHCO3: no | components Earle’s salts (5% CO2): yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?