Przejdź do
M8028
Minimum Essential Medium Eagle
Joklik Modification, with sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
JMEM, Joklik Modified MEM, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
954,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Minimum Essential Medium Eagle, Joklik Modification, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Recommended for suspension cultures.
Preparation Note
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0275M8167M0518
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
components
phenol red: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)