Kluczowe dokumenty
V900868
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
Vetec™, reagent grade, ≥95%, powder
Synonim(y):
GTP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)