Przejdź do
FLAAS
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
≥90%, bacterial (Corynebacterium sp), lyophilized powder
Synonim(y):
ATP disodium hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14N5O13P3Na2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.14 (anhydrous basis)
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
213-579-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥90%
Biological source:
bacterial (Corynebacterium sp)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
Storage temp.:
−20°C
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, vial of ~1 mg ATP
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
packaging
vial of ~1 mg ATP
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate has been:
  • used as a standard to measure ATP by bioluminescence method[1]
  • used in kinase buffer to assess the interaction between death-associated protein kinases (DAPK2) and 14-3-3-β
  • used as a standard in ATP colorimetric assay
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-triphosphate was shown to have inhibitory effects on the inflammatory response by abrogating secretion of TNF-α and promoting secretion of Interleukin-10. [2]
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is one of the nucleoside triphosphate present in living system. It controls various biologic processes such as glucose metabolism, muscle contraction and neurotransmission. Apart from this, ATP serves as an important energy source for the cell. Administration of ATP might be useful in the treatment of non-small-cell lung cancer.
Preparation Note
Each vial contains ~1.2 mg of Na2ATP • 3H2O equivalent to ~1.0 mg of ATP (2.0 μmol). Actual amount printed on the label.
Prepared to be substantially vanadium-free.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1852A3377A2383
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)