Przejdź do
51120
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥90% (HPLC), powder
Synonim(y):
GTP, GTP-Na⁺ hydrate, 5′-GTP-Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N5O14P3 · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.18 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
252-847-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4113439
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −24±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4
impurities
≤3 mol/mol water (NMR)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.2Na.2H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI key
HPLNHYUZFVUXFJ-ZVQJTLEUSA-L
General description
Guanosine 5′-triphosphate (GTP) is a purine trinucleotide. GTP is a substrate for a wide range of G-protein coupled receptor (GPCR) GTPases, as well as cell signaling and cycling-associated guanine nucleotide exchange factors (GEF). See product G3776 for RNA polymerase transcription and DNA or RNA biosynthesis applications.
Application
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate has been used:
  • as a component of the internal solution for astrocyte patch-clamp to monitor astrocyte calcium activity from mouse amygdala slices.[1]
  • in a solution for channel current recording in cell lines using a voltage-clamp technique.[2]
  • to prepare internal recording solution for injectoporation to deliver genes to mechanosensory hair cells.[3]
  • promoting the formation of G interface-mediated homodimers of human septin during the analysis of its oligomerization state by analytical size exclusion chromatography (SEC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G887710106399001G0635
GTP >90% (HPLC), crystals, pkg of 250 mg
Roche
10106399001
GTP
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)