Przejdź do
G0635
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate
≥85% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
β:γ-Imidoguanosine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate, 5′-Guanylyl-imidodiphosphate trisodium salt hydrate, GMP-PNP, Gpp(NH)p
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N6Na3O13P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−70°C
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate, ≥85% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1nc(O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H17N6O13P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-16(7)9-6(18)5(17)3(28-9)1-27-32(25,26)29-31(23,24)15-30(20,21)22;;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,25,26)(H3,11,13,14,19)(H4,15,20,21,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
QGJNRMUNXAROIT-CYCLDIHTSA-K
General description
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate (GMP-PNP, Gpp(NH)p) is a non-hydrolyzable analog of GTP that binds and irreversibly activates G proteins. Gpp(NH)p is used in a variety of applications that involve GTP binding, including GTP-activation, GTP-inhibition, GTP transport, GTP hydrolysis, and GTP structure stabilization. Since a cycle of GTP binding, hydrolysis, and release is required for the initiation of protein translocation across the endoplasmic reticulum, guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate is often used in studies of protein synthesis. Gpp(NH)p is used to activate ADP-ribosylation factors and to modulate G proteins involved in cell signaling, protein synthesis and other metabolic processes.
Application
Non-hydrolyzable analog of GTP; the preferred GTP analog to activate ADP-ribosylation factor.
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate has been used: to study K-RAS interactions with the membrane, for the crystallization of Mycobacterium tuberculosis FtsZ, as a translation initiation inhibitor for the analysis of the 48S pre-initiation complex.
Biochem/physiol Actions
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate binds and irreversibly activates G proteins.[1] Since a cycle of GTP binding, hydrolysis, and release is required for the initiation of protein translocation across the endoplasmic reticulum, this non-hydrolyzable GTP analog is often used in studies of protein synthesis.[2][3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G900251060M3509
biological source
synthetic (organic)
biological source
Porcine brain, bacterial (corynebacterium sp), bovine (casein), yeast
biological source
Porcine brain, microbial (Corynebacterium sp), synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)