Przejdź do
G8877
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥95% (HPLC), RNA synthesis substrate, powder
Synonim(y):
GTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N5O14P3 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.18 (free acid basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
252-847-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3585677
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate has been used:
  • in the preparation of horseradish peroxidase (HRP)-modified platination reagents
  • in whole cell, voltage-clamp recordings
  • in in vitro inhibition of transglutaminase (tTG)
Biochem/physiol Actions
GTP functions as a carrier of phosphates and pyrophosphates involved in channeling chemical energy into specific biosynthetic pathways. GTP activates the signal transducing G proteins which are involved in various cellular processes including proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades. Proliferation and apoptosis are regulated in part by the hydrolysis of GTP by small GTPases Ras and Rho. Another type of small GTPase, Rab, plays a role in the docking and fusion of vesicles and may also be involved in vesicle formation. In addition to its role in signal transduction, GTP also serves as an energy-rich precursor of mononucleotide units in the enzymatic biosynthesis of DNA and RNA.
Guanosine-5′-triphosphate is a purine nucleotide that acts as a substrate for the synthesis of RNA during the transcription. GTP is a carrier of phosphates and pyrophosphates involved in channeling chemical energy into specific biosynthetic pathways. Activates the signal transducing G proteins involved in proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
Prepared by enzymatic phosphorylation of 5′-GMP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3776G6129G7504
description
≥95% (HPLC), powder
description
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can assistance be provided in sourcing ATP and GTP for establishing an in vitro translation system from plant cells?
    1 answer
    1. Upon verification, there is currently no validated ATP or GTP product for in vitro translation application available. However, according to the following publication, ATP (cat#A2383) and GTP (cat#G8877) seem to work well for in vitro transcription and translation systems.
      Reference: Polyvinylsulfonic acid: A Low-cost RNase inhibitor for enhanced RNA preservation and cell-free protein translation
      Bioengineered. 2018 Jan 1;9(1):90-97. doi: 10.1080/21655979.2017.1313648. Epub 2017 Jun 29.PMID: 28662363
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    It is a high quality product and can be use for research purposes.
    Excellent product and I use it to measure GTPase activity.
    Helpful?